Learn More
Gilac™ Plataforma rodante de 4 ruedas pivotantes
Código de producto. 30245714
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Plástico ABS, acero cromado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
30245714 Plástico ABS, acero cromado cada uno
1 options
Código de producto. 30245714 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G170109
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.73€
    69.28€ / paquete de 1
    Ahorro 44.45€
    39% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Plataforma universal con ruedas. Excelente estabilidad y gran maniobrabilidad gracias a sus 4 ruedas motrices montadas sobre cojinetes de bolas.
  • Excelente estabilidad y gran maniobrabilidad gracias a sus 4 ruedas motrices montadas sobre cojinetes de bolas.
  • Capacidad de carga de 250 kg
  • Calidad excepcional, superando los estándares habituales de la industria.
  • Base inyectada de ABS con marco sólido que garantiza una durabilidad inigualable
  • Ruedas de PP negras de 100 mm
  • Barra de tracción extraíble GILAC disponible (como opción)
  • Compatible con todos los contenedores y cajas GILAC de 600 x 400 mm y 400 x 300 mm
  • Dolly también disponible en ABS-PC negro
Specifications
Tipo Muñequita
Admite Muñequita
Material Plástico ABS, acero cromado