Learn More
Gilac™ Plataforma rodante de 4 ruedas pivotantes
Código de producto. 17908511
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Carcasa de rueda de acero
Carcasa de rueda de acero inoxidable
Carcasa de rueda de acero, 2 frenos
Color:
Amarillo
Azul
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Color unitSize
17908511 Carcasa de rueda de acero Amarillo cada uno
17908401 Carcasa de rueda de acero Negro cada uno
17908791 Carcasa de rueda de acero Azul cada uno
17988391 Carcasa de rueda de acero, 2 frenos Negro cada uno
17968491 Carcasa de rueda de acero inoxidable Negro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17908511 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G170114
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.35€
    78.23€ / paquete de 1
    Ahorro 34.12€
    30% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El carro de 4 ruedas pivotantes se beneficia de una excelente estabilidad y gran maniobrabilidad gracias a sus 4 ruedas motrices montadas sobre cojinetes de bolas.
  • Plataforma universal con ruedas.
  • Excelente estabilidad y gran maniobrabilidad gracias a sus 4 ruedas motrices montadas sobre cojinetes de bolas.
  • Capacidad de carga de 250 kg.
  • Calidad excepcional, superando los estándares habituales de la industria.
  • Base inyectada en ABS con marco sólido que garantiza una durabilidad inigualable.
  • Ruedas de PP de color negro de 100 mm de diámetro.
  • Barra de tracción desmontable GILAC disponible (como opción).
  • Compatible con todos los contenedores y cajas GILAC de 600 x 400 y 400 x 300 mm.
  • Dolly también disponible en ABS-PC negro (G170144).
  • Acero inoxidable recomendado en ambientes húmedos (sin daños a los rodamientos incluso en presencia de agua).
Especificaciones
Tipo Muñequita
Admite Contenedores y cajas
Capacidad portante (imperial) 551 lb.
Capacidad portante (métrico) 250 kg
Material Plástico ABS, acero cromado
Diámetro de las ruedas (métrico) 100 mm
Color Amarillo
Incluye Carcasa de rueda de acero