Learn More
4-pivaloiloxi toremifeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Pivaloyloxy Toremifene |
| CAS | 177748-20-8 |
| Fórmula molecular | C31H36ClNO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2,2-Dimethyl-propanoic Acid 4-[(1E)-4-Chloro-1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-buten-1-yl]phenyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H36ClNO3/c1-31(2,3)30(34)36-27-17-13-25(14-18-27)29(28(19-20-32)23-9-7-6-8-10-23)24-11-15-26(16-12-24)35-22-21-33(4)5/h6-18H,19-22H2,1-5H3/b29-28+ |
| SMILES | ClCC/C(C1=CC=CC=C1)=C(C2=CC=C(C=C2)OCCN(C)C)\C3=CC=C(C=C3)OC(C(C)(C)C)=O |
| Nombre IUPAC | Pivalato de (E)-4-(4-cloro-1-(4-(2-(dimetilamino)etoxi)fenil)-2-fenilbut-1-en-1-il)fenilo |
| Peso molecular (g/mol) | 506.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 505.24 |