Learn More
4-Piperidona etileno cetal, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409613
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409613 10 g 10 g
11419613 50 g 50 g
11429613 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11409613 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12419.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 177-11-7 | C7H14NO2 | 144.19 g/mol
4-Piperidone ethylene ketal is used in the synthesis of 1,4-dioxa-8-azaspiro [4,5] deca spirocyclotriphosphazenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
4-Piperidona etileno cetal se utiliza en la síntesis de 1,4-dioxa-8-azaspiro [4,5] deca espirociclotrifosfacenos.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente miscible).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes. Es sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 177-11-7
Fórmula molecular C7H14NO2
Peso molecular (g/mol) 144.19
Número MDL MFCD00005976
Clave InChI KPKNTUUIEVXMOH-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 1,4-dioxa-8-azaspiro 4.5 decane, 4-piperidone ethylene ketal, 4-piperidinone ethyl ketal, 4-piperidone-ethylene ketal, 4-piperidone ethylene acetal, 1,4-dioxa-8-azaspiro 4,5 decane, 4-piperidoneethyleneketal, piperidone-4-ethyleneketal, 1,4-dioxa-8-aza-spiro 4.5 decane
PubChem CID 67435
SMILES C1COC2(CC[NH2+]CC2)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Piperidone ethylene ketal
Densidad 1.117
Punto de ebullición 99°C to 101°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 81°C (177°F)
Índice de refracción 1.4819
Cantidad 10 g
Beilstein 506799
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (Partly miscible).
Nombre IUPAC 1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-io
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.19
Porcentaje de pureza ≥98%