Learn More
4-Piperidona-3,3,5,5-d4-Nt-BOC, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidone-3,3,5,5-D4 |
| CAS | 1246342-66-4 |
| Fórmula molecular | C10 D4 H13 N O3 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 1-Piperidine-3,3,5,5-d4-carboxylic acid, 4-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester (ACI), 1,1-Dimethylethyl 4-oxo-1-piperidine-3,3,5,5-d4-carboxylate (ACI), 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidinone-3,3,5,5-d4, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidone-3,3,5,5-D4, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-4-piperidone-3,3,5,5-d4, N-Boc-piperidin-4-one-3,3,5,5-d4, 1-t-Boc-4-piperidone-3,3,5,5-d4, 4-Piperidone-3,3,5,5-d4-N-t-BOC |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-8(12)5-7-11/h4-7H2,1-3H3/i4D2,5D2 |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])CN(CC([2 H])([2 H])C1=O)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 3,3,5,5-tetradeuterio-4-oxopiperidina-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 203.2715 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.146 g/mol |
| Mostrar más |