Learn More
4-(Piperidinosulfonil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10541513
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10541513 10 g 10 g
10305402 1 g 1 g
10361815 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10541513 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00817EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 6336-68-1
Fórmula molecular C11H16N2O2S
Peso molecular (g/mol) 240.32
Número MDL MFCD00276969
Clave InChI ZTTBIWZAAMPNBE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-piperidin-1-ylsulfonyl aniline, 4-1-piperidinylsulfonyl aniline, 4-piperidine-1-sulfonyl aniline, 4-piperidinosulfonyl aniline, 4-piperidine-1-sulfonyl-phenylamine, 4-piperidylsulfonyl phenylamine, maybridge1_000153, cambridge id 5358277, acmc-1bh47, p-piperidinylsulfonyl phenylamine
PubChem CID 236648
Nombre IUPAC 4-piperidin-1-ilsulfonilanilina
SMILES NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Piperidinosulfonyl)aniline
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.33
Porcentaje de pureza 97%