Learn More
4-Piperidinopiperidina, 95 %, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10531421 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10531421 10 g Frasco de vidrio 10 g
10133111 50 g Frasco de vidrio 50 g
2 options
Código de producto. 10531421
Marca: Thermo Scientific Acros 165450100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 4897-50-1
Fórmula molecular C10H20N2
Peso molecular (g/mol) 168.28
Número MDL MFCD00006475
Clave InChI QDVBKXJMLILLLB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-piperidinopiperidine, 1,4'-bipiperidine, 4-piperidino-piperidine, 1,4'-bipiperidyl, 4-1-piperidinyl piperidine, 1,4' bipiperidinyl, 4-piperidin-1-yl piperidine, 1,4-bipiperidine, 1-piperidin-4-yl piperidine, 4-piperidin-1-ylpiperidine
PubChem CID 78607
ChEBI CHEBI:40117
Nombre IUPAC 1-piperidin-4-ilpiperidina
SMILES C1CCN(CC1)C2CCNCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Piperidinopiperidine
Nombre de nota tech., 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 62.0°C to 67.0°C
Color Marrón-amarillento a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.28
Porcentaje de pureza 95%
Grado Técnico
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Piperidinopiperidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.