Learn More
Cloruro de 4-piperidinopiperidina-1-carbonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Piperidinopiperidine-1-carbonyl Chloride |
| CAS | 103816-19-9 |
| Fórmula molecular | C11 H19 Cl N2 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | [1,4'-Bipiperidine]-1'-carbonyl Chloride, 1,4'-Bipiperidinyl-1'-carbonyl chloride, 1-Chlorocarbonyl-4-piperidinopiperidine, 4-Piperidinopiperidine-1-carbonyl chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H19ClN2O/c12-11(15)14-8-4-10(5-9-14)13-6-2-1-3-7-13/h10H,1-9H2 |
| SMILES | ClC(=O)N1CCC(CC1)N2CCCCC2 |
| Nombre IUPAC | cloruro de 4-piperidin-1-ilpiperidin-1-carbonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 230.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.1186 |