Learn More
(4-Piperidinofenil)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10286242
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10286242 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10194144 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10286242 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC33913DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 214759-73-6
Fórmula molecular C12H18N2
Peso molecular (g/mol) 190.29
Número MDL MFCD06659080
Clave InChI WROBJEHXMLQDQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-piperidinophenyl methylamine, 4-piperidin-1-yl phenyl methanamine, 4-piperidinobenzylamine, 4-piperidin-1-yl-benzylamine, 1-4-piperidin-1-yl phenyl methanamine, 4-piperidin-1yl benzylamine, 4-piperidin-1ylphenyl methylamine, 4-piperidylphenyl methylamine, 4-1-piperidyl phenyl methanamine
PubChem CID 2795551
Nombre IUPAC (4-piperidin-1-ilfenil)metanamina
SMILES NCC1=CC=C(C=C1)N1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Piperidinophenyl)methylamine
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.29
Porcentaje de pureza 97%