Learn More
ácido 4-(piperidinometil) benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10760564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10760564 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10026202 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10516524 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10760564 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC45501CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 159691-33-5
Fórmula molecular C13H17NO2
Peso molecular (g/mol) 219.284
Clave InChI RNCCMTVMMFUIKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-piperidin-1-ylmethyl benzoic acid, 4-piperidin-1-ylmethyl-benzoic acid, benzoic acid,4-1-piperidinylmethyl, 4-piperidylmethyl benzoic acid, 4-piperidinomethyl benzoic acid, 4-piperidin-1-yl methyl benzoic acid
PubChem CID 1092975
Nombre IUPAC ácido 4-(piperidin-1-ilmetil)benzoico
SMILES C1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Piperidinomethyl)benzoic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.28
Porcentaje de pureza 97%