Learn More
Ácido 4-piperidinobenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10138142
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10138142 250 mg 250 miligramos
10026112 1 g 1 g
10168794 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10138142 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC33901CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 22090-24-0
Fórmula molecular C12H14NO2
Peso molecular (g/mol) 204.25
Número MDL MFCD00587602
Clave InChI DGJNUESQBVPXAY-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 764599
Nombre IUPAC ácido 4-piperidin-1-ilbenzoico
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Piperidinobenzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-piperidin-1-yl-benzoic acid, 4-piperidin-1-yl benzoic acid, 4-piperidinobenzoic acid, 4-piperidinobenzenecarboxylic acid, benzoic acid, 4-1-piperidinyl, 1-4-carboxyphenyl piperidine, 4-1-piperidinyl benzoic acid, benzoic acid,4-1-piperidinyl, 4-piperidylbenzoic acid, cambridge id 5267560
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.26
Porcentaje de pureza 97%