Learn More
4-Piperidinoanilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10171102
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 GR
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10171102 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10782073 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 GR
10536884 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10171102 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB05830DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 2359-60-6
Fórmula molecular C11H16N2
Peso molecular (g/mol) 176.263
Número MDL MFCD00051688
Clave InChI TVOSOIXYPHKEAR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-piperidinoaniline, 4-piperidin-1-yl-phenylamine, 4-piperidin-1-yl aniline, 4-1-piperidinyl aniline, 1-4-aminophenyl piperidine, benzenamine, 4-1-piperidinyl, n-4-aminophenyl piperidine, 4-1-piperidyl aniline, 4-1-piperidino aniline, 4-piperidylphenylamine
PubChem CID 413501
Nombre IUPAC 4-piperidin-1-ilanilina
SMILES C1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Piperidinoaniline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.26
Porcentaje de pureza 97%