Learn More
4-Piperidinametanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Piperidinemethanol |
| CAS | 6457-49-4 |
| Fórmula molecular | C6H13NO |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (4-Piperidinyl)methanol, (4-Piperidyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)piperidine, 4-Piperidine-1-methanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO/c8-5-6-1-3-7-4-2-6/h6-8H,1-5H2 |
| SMILES | OCC1CCNCC1 |
| Nombre IUPAC | piperidin-4-ilmetanol |
| Peso molecular (g/mol) | 115.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.0997 |