Learn More
4-Piperidinametanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10220013 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10220013 5 g Frasco de vidrio 5 g
10564673 25 g Frasco de vidrio 25 g
10217033 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10220013 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 380630050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6457-49-4 | C6H13NO | 115.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6457-49-4
Fórmula molecular C6H13NO
Peso molecular (g/mol) 115.17
Número MDL MFCD00174228
Clave InChI XBXHCBLBYQEYTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-piperidinemethanol, 4-hydroxymethyl piperidine, 4-piperidylmethanol, 4-hydroxymethylpiperidine, piperidin-4-yl methanol, piperidin-4-yl-methanol, piperidine-4-methanol, 4-piperidylmethan-1-ol, 4-piperidine methanol, 4-piperidyl carbinol
PubChem CID 420771
Nombre IUPAC piperidin-4-ilmetanol
SMILES C1CNCCC1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Piperidinemethanol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 57.0°C to 61.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 118.0°C to 120.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino, trozos o sólidos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-piperidylmethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.