Learn More
4-Piperidinametanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11374845 5 g 5 g
11384845 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11374845 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17964.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6457-49-4 | C6H13NO | 115.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6457-49-4
Fórmula molecular C6H13NO
Peso molecular (g/mol) 115.176
Número MDL MFCD00174228
Clave InChI XBXHCBLBYQEYTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-piperidinemethanol, 4-hydroxymethyl piperidine, 4-piperidylmethanol, 4-hydroxymethylpiperidine, piperidin-4-yl methanol, piperidin-4-yl-methanol, piperidine-4-methanol, 4-piperidylmethan-1-ol, 4-piperidine methanol, 4-piperidyl carbinol
PubChem CID 420771
Nombre IUPAC piperidin-4-ilmetanol
SMILES C1CNCCC1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Piperidinemethanol
Punto de fusión 57°C to 61°C
Densidad 0.997
Punto de ebullición 118°C to 120°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Amine-like
Cantidad 5 g
Número UN UN3259
Beilstein 103071
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.18
Porcentaje de pureza 97%