Learn More
4-piperidinaetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Piperidineethanol |
| CAS | 622-26-4 |
| Fórmula molecular | C7 H15 N O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-(4-Piperidyl)ethanol, 2-(Piperidin-4-yl)-1-ethanol, 2-(Piperidin-4-yl)ethanol, 4-(2-Hydroxyethyl)piperidine, NSC 93818 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15NO/c9-6-3-7-1-4-8-5-2-7/h7-9H,1-6H2 |
| SMILES | OCCC1CCNCC1 |
| Nombre IUPAC | 2-piperidin-4-iletanol |
| Peso molecular (g/mol) | 129.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.115 |