Learn More
4-Piperidinaetanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10307241 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10307241 1 g Frasco de vidrio 1 g
10355851 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10307241 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 263650010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 622-26-4 | C7H16NO | 130.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 622-26-4
Fórmula molecular C7H16NO
Peso molecular (g/mol) 130.21
Número MDL MFCD00006008
Clave InChI LDSQQXKSEFZAPE-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 4-piperidineethanol, 2-piperidin-4-yl ethanol, 4-2-hydroxyethyl piperidine, 2-piperidin-4-yl ethan-1-ol, 4-piperidine ethanol, piperidine-4-ethanol, 4-ethanolpiperidine, 2-4-piperidyl ethanol, 2-piperidin-4-yl-ethanol, 4-hydroxyethyl-piperidine
PubChem CID 73953
SMILES OCCC1CC[NH2+]CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Piperidineethanol
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 45.0°C to 50.0°C
Punto de ebullición 131.0°C to 136.0°C (17.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4902
Cantidad 1 g
Beilstein 21, 4
Nombre IUPAC 2-piperidin-4-iletanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.19
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Piperidineethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.