Learn More
Ácido 4-piperidina-d9-carboxílico, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isonipecotic Acid D9 |
| CAS | 1219798-43-2 |
| Fórmula molecular | C6 D9 H2 N O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 4-Piperidine-2,2,3,3,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid, 4-Piperidine-d9-carboxylic acid, Isonipecotic acid-d9, 4-Carboxypiperidine-2,2,3,3,4,5,5,6,6-d9, Isonipecotinic-d9 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H11NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h5,7 H,1-4H2,(H,8,9)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5 D |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])NC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(C(=O)O)C1([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2,3,3,4,5,5,6,6-nonadeuteriopiperidina-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 138.2125 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.1355 g/mol |
| Mostrar más |