Learn More
[4-(Piperidin-1-ilmetil)fenil]metanol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10609564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10609564 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10609564 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC45509DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [4-(Piperidin-1-ylmethyl)phenyl]methanol
CAS 91271-62-4
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C13H19NO
Número MDL MFCD07772863
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-piperidin-1-ylmethyl phenyl methanol, 4-piperidylmethyl phenyl methan-1-ol, benzenemethanol,4-1-piperidinylmethyl, 4-piperidin-1-yl methyl benzyl alcohol, benzenemethanol, 4-1-piperidinylmethyl, 4-piperidin-1-yl methyl phenyl methanol
Clave InChI SQWKPHFBCVNPGU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)CO
Nombre IUPAC [4-(piperidin-1-ilmetil)fenil]metanol
Peso molecular (g/mol) 205.301
PubChem CID 7162041
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.3
Porcentaje de pureza 95%