Learn More
4-(Piperidin-1-ilmetil)benzonitrilo, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10371483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10371483 1 g 1 g
10066674 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10371483 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC45516DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 727733-92-8
Fórmula molecular C13H16N2
Peso molecular (g/mol) 200.285
Número MDL MFCD06796182
Clave InChI JOGVBKNLRQCYKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-piperidin-1-ylmethyl benzonitrile, 1-4-cyanobenzyl piperidine, 4-piperidinomethyl benzonitrile, 4-piperidylmethyl benzenecarbonitrile, 4-piperidin-1-ylmethyl-benzonitrile, benzonitrile,4-1-piperidinylmethyl
PubChem CID 7537603
Nombre IUPAC 4-(piperidin-1-ilmetil)benzonitrilo
SMILES C1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Piperidin-1-ylmethyl)benzonitrile
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.28
Porcentaje de pureza 97%