Learn More
4-(piperidin-1-ilmetil)benzaldehído, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10598053
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10598053 250 mg 250 miligramos
10128092 1 g 1 g
10245564 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10598053 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC45504CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 471929-86-9
Fórmula molecular C13H17NO
Peso molecular (g/mol) 203.285
Clave InChI WWBOSCKXPMBVLG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7164649
Nombre IUPAC 4-(piperidin-1-ilmetil)benzaldehído
SMILES C1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Piperidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-piperidin-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-1-piperidinylmethyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-1-piperidinylmethyl, 4-piperidylmethyl benzaldehyde, 4-piperidinomethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1-piperidinylmethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.28
Porcentaje de pureza 95%