Learn More
4-Piperazinoacetofenona, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10696552 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10696552 5 g Frasco de vidrio 5 g
10337910 25 g Frasco de vidrio 25 g
10532371 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10696552 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 159570050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 51639-48-6 | C12H16N2O | 204.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51639-48-6
Fórmula molecular C12H16N2O
Peso molecular (g/mol) 204.27
Número MDL MFCD00005962
Clave InChI KPXVKKBJROCIJB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-acetylphenyl piperazine, 1-4-piperazin-1-yl phenyl ethanone, 4'-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-ylphenyl ethanone, 4-piperazinoacetophenone, piperazin-4-ylacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl-ethanone, p-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl ethanone
PubChem CID 97269
Nombre IUPAC 1-(4-piperazin-1-ilfenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2CCNCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Piperazinoacetophenone
Nombre de nota 94%
% mín. CAS 92.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 107°C to 110°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.27
Porcentaje de pureza 94%
Forma física Polvo o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Piperazinoacetophenone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.