Learn More
Ácido 4-(piperazina-1-carbonil)fenilborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10255264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10255264 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10255264 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00050DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Piperazine-1-carbonyl)phenylboronic acid, pinacol ester, hydrochloride
CAS 864754-07-4
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C17H25BN2O3
Número MDL MFCD06657704
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-piperazine-1-carbonyl phenylboronic acid, pinacol ester, piperazin-1-yl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanone, 4-piperazine-1-carbonyl phenylboronic acid pinacol ester, piperazin-1-yl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl-methanone, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoyl piperazine, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoyl piperazine, amtb003, abbypharma ap-13-12359, methanone,1-piperazinyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl
Clave InChI OBWNKFAHYIGNHE-UHFFFAOYSA-N
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C(=O)N3CCNCC3
Nombre IUPAC piperazin-1-il-[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]metanona
Peso molecular (g/mol) 316.208
PubChem CID 17749913
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.66
Porcentaje de pureza 97%