Learn More
4-(Piperazina-1-il)tieno[3,2-c]piridina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30424370
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30424370 10 mg
30414013 50 mg
30408858 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30424370 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP48254310MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2514947-85-2
Fórmula molecular C11H13N3S . 2HCl
Peso molecular (g/mol) 219.31
Nombre IUPAC 4-piperazina-1-iltieno[3,2-c]piridina
SMILES C1CN(CCN1)c2nccc3sccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Piperazin-1-yl)thieno[3,2-c]pyridine Dihydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13N3S/c1-3-13-11(9-2-8-15-10(1)9)14-6-4-12-5-7-14/h1-3,8,12H,4-7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.083