Learn More
4-Piperazin-1-il-furo[3,2-c]piridina, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10593303
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10593303 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10209882 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10593303 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07255DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 81078-84-4
Fórmula molecular C11H13N3O
Peso molecular (g/mol) 203.245
Número MDL MFCD06411551
Clave InChI LUIZVTKJWSGSPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-piperazin-1-yl furo 3,2-c pyridine, 4-piperazin-1-yl-furo 3,2-c pyridine, 1-furo 3,2-c pyridin-4-yl piperazine, furo 3,2-c pyridine, 4-1-piperazinyl, pubchem17312, d04vxp, 4-piperazinylfurano 3,2-c pyridine, 4-piperazin-1-ylfuro 3,2-c pyridine, 1-4-furo 3,2-c pyridinyl piperazine, 4-1-piperazinyl furo 3,2-c pyridine
PubChem CID 2794808
Nombre IUPAC 4-piperazin-1-ilfuro[3,2-c]piridina
SMILES C1CN(CCN1)C2=NC=CC3=C2C=CO3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Piperazin-1-yl-furo[3, 2-c]pyridine
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Porcentaje de pureza 95%