Learn More
4-(Piperazina-1-il)-6-(pirrolidina-1-il)pirimidina, TRC
Código de producto. 30428117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30428117 25 mg
30410910 10 mg
30416269 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428117 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP24635125MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1105193-40-5
Fórmula molecular C12H19N5
Peso molecular (g/mol) 233.31
Nombre IUPAC 4-piperazina-1-il-6-pirolidina-1-ilpirimidina
SMILES C1CCN(C1)c2cc(ncn2)N3CCNCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Piperazin-1-yl)-6-(pyrrolidin-1-yl)pyrimidine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19N5/c1-2-6-16(5-1)11-9-12(15-10-14-11)17-7-3-13-4-8-17/h9-10,13H,1-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.164