Learn More
Clorhidrato de cloruro de 4-picolilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10264990 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10264990 10 g Frasco de vidrio 10 g
10347160 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10264990 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131200100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.50€
    40.65€ / 10 g
    Ahorro 4.85€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1822-51-1 | C6H6ClN·HCl | 164.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1822-51-1
Fórmula molecular C6H6ClN·HCl
Peso molecular (g/mol) 164.04
Número MDL MFCD00012826
Clave InChI ZDHKVKPZQKYREU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloromethyl pyridine hydrochloride, 4-picolyl chloride hydrochloride, 4-chloromethyl pyridinium chloride, 4-chloromethylpyridine hydrochloride, 4-chloromethyl-pyridine hydrochloride, ccris 1728, isonicotinyl chloride hydrochloride, pyridine, 4-chloromethyl-, hydrochloride, 4-chloromethyl pyridine hcl, 4-chloromethyl pyridine, chloride
PubChem CID 74570
Nombre IUPAC 4-(clorometil)piridina; clorhidrato
SMILES C1=CN=CC=C1CCl.Cl
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 4-Picolyl chloride hydrochloride
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 160°C to 163°C
Color Amarillo a naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Fieser 04,391
Información de solubilidad Solubility in water: 750g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.04
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino fino
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Picolyl chloride hydrochloride
Signalord
  • Peligro
Riskkategorier
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Faroangivelser
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Skyddsangivelse
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.