Learn More
4-Picolina-N-óxido, TRC
Código de producto. 30423887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
30423887 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30423887 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP47534050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Picoline-N-oxide
CAS 1003-67-4
Fórmula molecular C6H7NO
Cantidad 50 g
Sinónimo 4-Picoline N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7NO/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3
SMILES Cc1cc[n+]([O-])cc1
Nombre IUPAC 4-metil-1-oxidopiridin-1-io
Peso molecular (g/mol) 109.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.0528