Learn More
4-Picolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11477447 100 mL 100 ml
11487447 500 mL 500 ml
11497447 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11477447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15595.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-89-4 | C6H7N | 93.129 g/mol
4-vinylpyridine is produced from 4-Picoline, also used to produce several catalysts like 4-DMAP.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la 4-vinilpiridina se produce a partir de 4-picolina, que también se utiliza para producir varios catalizadores como 4-DMAP.
Solubilidad
soluble en agua, alcohol y éter.
Notas
higroscópico y sensible al aire. Almacénese bajo gas inerte. Almacénese lejos de los agentes oxidantes, el agua y la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-89-4
Fórmula molecular C6H7N
Peso molecular (g/mol) 93.129
Número MDL MFCD00006440
Clave InChI FKNQCJSGGFJEIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-picoline, pyridine, 4-methyl, p-picoline, gamma-picoline, p-methylpyridine, 4-methyl-pyridine, gamma-methylpyridine, unii-tjd6v9sso7, .gamma.-picoline, 4-mepy
PubChem CID 7963
ChEBI CHEBI:32547
Nombre IUPAC 4-metilpiridina
SMILES CC1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Picoline
Punto de fusión 3°C
Densidad 0.957
pH 10 to 11
Punto de ebullición 144°C to 145°C
Temperatura de inflamación 39°C (102°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.505
Cantidad 100 mL
Número UN UN2313
Beilstein 104586
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Índice Merck 14,7402
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.13
Porcentaje de pureza 98%