Learn More
Ácido 4-Ftalimidobutírico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Phthalimidobutyric Acid |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11NO4/c14-10(15)6-3-7-13-11(16)8-4-1-2-5-9(8)12(13)17/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H,14,15) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.0688 |