Learn More
Éster etílico del ácido 4-ftalimidoacetoacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Phthalimidoacetoacetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 13855-80-6 |
| Fórmula molecular | C14H13NO5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Ethyl (phthalimidoacetyl)acetate, Ethyl 4-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-3-oxobutanoate, Ethyl 4-phthalimidoacetoacetate, 4-Phthalimidoacetoacetic acid ethyl ester, 2-Isoindolineacetoacetic acid','1,3-dioxo-','ethyl ester (7CI','8CI), Ethyl 1,3-dihydro-β,1,3-trioxo-2H-isoindole-2-butanoate (ACI), Ethyl (phthalimidoacetyl)acetate, Ethyl 4-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-3-oxobutanoate, Ethyl 4-phthalimidoacetoacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H13NO5/c1-2-20-12(17)7-9(16)8-15-13(18)10-5-3-4-6-11(10)14(15)19/h3-6H,2,7-8H2,1H3 |
| SMILES | O=C(OCC)CC(=O)CN1C(=O)C=2C=CC=CC2C1=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2H-isoindol-2-butanoico','1,3-dihidro-β éster etílico del ácido 1,3-trioxo-',' |
| Peso molecular (g/mol) | 275.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.08 |