Learn More
Éster etílico del ácido 4-ftalimidoacetoacético-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Phthalimidoacetoacetic Acid Ethyl Ester-13C |
| CAS | 123253-99-6 |
| Fórmula molecular | C27 H30 N2 O2 . H Cl |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H30N2O2.ClH/c1-31-26-14-7-4-11-23(26)27(30)15-19-28(20-16-27)17-8-18-29-24-12-5-2-9-21(24)22-10-3-6-13-25(22)29;/h2-7,9-14,30H,8,15-20H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1ccccc1C2(O)CCN(CCCn3c4ccccc4c5ccccc35)CC2 |
| Nombre IUPAC | 1-(3-carbazol-9-ilpropil)-4-(2-metoxifenil)piperidin-4-ol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 451 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 450.207 |