Learn More
Éster etílico del ácido 4-ftalimidoacetoacético-13C, TRC
Código de producto. 30409087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30409087 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30409087 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP38463710MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 4-Phthalimidoacetoacetic Acid Ethyl Ester-13C
CAS 123253-99-6
Fórmula molecular C27 H30 N2 O2 . H Cl
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H30N2O2.ClH/c1-31-26-14-7-4-11-23(26)27(30)15-19-28(20-16-27)17-8-18-29-24-12-5-2-9-21(24)22-10-3-6-13-25(22)29;/h2-7,9-14,30H,8,15-20H2,1H3;1H
SMILES Cl.COc1ccccc1C2(O)CCN(CCCn3c4ccccc4c5ccccc35)CC2
Nombre IUPAC 1-(3-carbazol-9-ilpropil)-4-(2-metoxifenil)piperidin-4-ol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 451
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.207
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.