Learn More
4-Ftalimido-2-butino, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10519813 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10519813 1 g Frasco de vidrio 1 g
10310684 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10519813 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 382150010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 113439-83-1
Fórmula molecular C12H9NO2
Peso molecular (g/mol) 199.21
Número MDL MFCD00160830
Clave InChI COPWPECHFWIYSP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2-butynyl phthalimide, 2-but-2-yn-1-yl isoindoline-1,3-dione, 2-but-2-yn-1-yl isoindole-1,3-dione, acmc-1bscb, 1-phthalimido-2-butyne, 4-phthalimido-2-butyne, 2-2-butynyl isoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2-butyn-1-yl
PubChem CID 8063352
Nombre IUPAC 2-(but-2-in-1-il)-2,3-dihidro-1H-isoindol-1,3-diona
SMILES CC#CCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phthalimido-2-butyne
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 217.0°C to 218.0°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Phthalimido-2-butyne
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.