Learn More
4-Fenilurazol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11339963 25 g 25 g
11329963 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11339963 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00255.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15988-11-1 | C8H7N3O2 | 177.163 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15988-11-1
Fórmula molecular C8H7N3O2
Peso molecular (g/mol) 177.163
Número MDL MFCD00005226
Clave InChI GOSUFRDROXZXLN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phenylurazole, urazole, 4-phenyl, 1,2,4-triazolidine-3,5-dione, 4-phenyl, bicarbamimide, n-phenyl, 4-phenyl urazole, 4-phenylurazol, 4-phenyl-urazole, acmc-1c52y, ksc297q5n
PubChem CID 85229
Nombre IUPAC 4-fenil-1,2,4-triazolidina-3,5-diona
SMILES C1=CC=C(C=C1)N2C(=O)NNC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenylurazole
Punto de fusión 206°C to 210°C
Cantidad 25 g
Beilstein 163361
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.16
Porcentaje de pureza ≥98%