Learn More
Alcohol 4-(feniltio)bencílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Phenylthio)benzyl Alcohol |
| CAS | 6317-56-2 |
| Fórmula molecular | C13H12OS |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 4-(Phenylthio)benzenemethanol, NSC 43060 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12OS/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)15-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,14H,10H2 |
| SMILES | OCc1ccc(Sc2ccccc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | (4-fenilsulfanilfenil)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 216.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.0609 |