Learn More
4-(feniltio)-1,2-bencenodiamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Phenylthio)-1,2-benzenediamine |
| CAS | 43156-48-5 |
| Fórmula molecular | C12 H12 N2 S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1,2-Diamino-4-phenylthiobenzene, 4-Phenylsulfenyl-o-phenylenediamine, 4-Thiophenoxy-1,2-phenylenediamine, 5-(Phenylthio)-1,2-benzenediamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12N2S/c13-11-7-6-10(8-12(11)14)15-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,13-14H2 |
| SMILES | Nc1ccc(Sc2ccccc2)cc1N |
| Nombre IUPAC | 4-fenilsulfanilbenceno-1,2-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 216.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.0721 |