Learn More
Ácido 4-feniltetrahidropirano-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10172754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10172754 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10245904 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10172754 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC69101CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 182491-21-0
Fórmula molecular C12H14O3
Peso molecular (g/mol) 206.24
Número MDL MFCD00085758
Clave InChI BWHJLSRDMNLSET-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 4-phenyl-tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid, 4-phenyltetrahydropyran-4-carboxylic acid, 4-phenyl-oxane-4-carboxylic acid, 2h-pyran-4-carboxylicacid, tetrahydro-4-phenyl, 4-carboxy-4-phenyloxane, 4-carboxy-4-phenyltetrahydro-2h-pyran, 4-carboxytetrahydro-2h-pyran-4-yl benzene, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-carboxylicacid, 4-phenyl-tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid
PubChem CID 4138553
Nombre IUPAC ácido 4-feniloxano-4-carboxílico
SMILES OC(=O)C1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenyltetrahydropyran-4-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.24
Porcentaje de pureza 97%