Learn More
4-Feniltetrahidropiran-4-carboxaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484810
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 11484810
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50816.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 66109-88-4 | C12H14O2 | 190.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66109-88-4
Fórmula molecular C12H14O2
Peso molecular (g/mol) 190.24
Número MDL MFCD08061006
Clave InChI IEIVCCVSMYLGOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-carboxaldehyde, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-carbaldehyde, 4-phenyltetrahydropyran-4-carbaldehyde, 4-phenyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carbaldehyde, acmc-1b39w, tetrahydro-4-phenyl-2h-pyran-4-carboxaldehyde
PubChem CID 12405610
Nombre IUPAC 4-feniloxano-4-carbaldehído
SMILES O=CC1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenyltetrahydropyran-4-carboxaldehyde
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.24
Porcentaje de pureza 95%