Learn More
4-(fenilsulfanil)fenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(phenylsulfanyl)phenol |
| CAS | 5633-55-6 |
| Fórmula molecular | C12H10OS |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10OS/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,13H |
| SMILES | Oc1ccc(Sc2ccccc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-fenilsulfanilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 202.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.0452 |