Learn More
4-fenilpiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Phenylpyridine |
| CAS | 939-23-1 |
| Fórmula molecular | C11H9N |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | NSC 70375, NSC 77935, p-Phenylpyridine, gamma-Phenylpyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9N/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11/h1-9H |
| SMILES | c1ccc(cc1)c2ccncc2 |
| Nombre IUPAC | 4-fenilpiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 155.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.0735 |