Learn More
4-Fenilpiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10317210 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10317210 5 g Frasco de vidrio 5 g
10656332 25 g Frasco de vidrio 25 g
10239263 100 g Frasco de vidrio 100 g
3 options
Código de producto. 10317210
Marca: Thermo Scientific Acros 130910050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 939-23-1 | C11H9N | 155.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 939-23-1
Fórmula molecular C11H9N
Peso molecular (g/mol) 155.20
Número MDL MFCD00006420
Clave InChI JVZRCNQLWOELDU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 4-phenyl, p-phenylpyridine, 4-phenyl-pyridine, 4-azabiphenyl, unii-452kd9ycg7, 4-aza-1,1'-biphenyl, phenyl-pyridine, 4-phenylpyridin, 4-pyridylbenzene, zlchem 480
PubChem CID 13651
Nombre IUPAC 4-fenilpiridina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenylpyridine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 71.0°C to 75.0°C
Color Amarillo a beige
Punto de ebullición 274.0°C to 275.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H4N)C6H5
Cantidad 5 g
Beilstein 20, 424
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in cold water. Other solubilities: soluble in ethanol and ethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Phenylpyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.