Learn More
4-Fenilpiperidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10673362 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10673362 1 g Frasco de vidrio 1 g
10371464 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10673362 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 164770010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 771-99-3 | C11H15N | 161.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 771-99-3
Fórmula molecular C11H15N
Peso molecular (g/mol) 161.25
Número MDL MFCD00006002
Clave InChI UTBULQCHEUWJNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phenyl-piperidine, piperidine, 4-phenyl, 4-phenyl piperidine, chembl20969, 4-phenypiperdine, 4-phenyl piperidin, pubchem8009, 4-phenylpiperidine
PubChem CID 69873
Nombre IUPAC 4-fenilpiperidina
SMILES C1CNCCC1C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenylpiperidine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 57.0°C to 63.0°C
Color Blanco a marrón
Punto de ebullición 255.0°C to 257.0°C (727.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 20, 291
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino y cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Phenylpiperidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.