Learn More
4-Fenilpiperidina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15452739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15452739 1 g 1 g
15462739 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15452739 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66389.03
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 771-99-3 | C11H15N | 161.248 g/mol
4-Phenylpiperidine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-fenilpiperidina es una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 771-99-3
Fórmula molecular C11H15N
Peso molecular (g/mol) 161.248
Número MDL MFCD00006002
Clave InChI UTBULQCHEUWJNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phenyl-piperidine, piperidine, 4-phenyl, 4-phenyl piperidine, chembl20969, 4-phenypiperdine, 4-phenyl piperidin, pubchem8009, 4-phenylpiperidine
PubChem CID 69873
Nombre IUPAC 4-fenilpiperidina
SMILES C1CNCCC1C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenylpiperidine
Punto de fusión 61°C to 64°C
Color Amarillo a marrón
Cantidad 1 g
Beilstein 124508
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.24
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo