Learn More
4-fenilfenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Phenylphenol |
| CAS | 92-69-3 |
| Fórmula molecular | C12 H10 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | [1,1'-Biphenyl]-4-ol, 4-Biphenylol (8CI), 4-Diphenylol, 4-Hydroxy-1,1'-biphenyl, 4-Hydroxybiphenyl, 4-Hydroxydiphenyl, 4-Phenylphenol, DK-CN, Daicarrier DK-CN, MK 1100, NSC 1858, P-PP, Paraxenol, Tetrosin P 300, p-Biphenylol, p-Hydroxybiphenyl, p-Hydroxydiphenyl, p-Phenylphenol, p-Xenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10O/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 4-fenilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 170.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.0732 |