Learn More
4-fenilfenol, TRC
Código de producto. 30421237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30421237 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30421237 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP33613510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenylphenol
CAS 92-69-3
Fórmula molecular C12 H10 O
Cantidad 10 g
Sinónimo [1,1'-Biphenyl]-4-ol, 4-Biphenylol (8CI), 4-Diphenylol, 4-Hydroxy-1,1'-biphenyl, 4-Hydroxybiphenyl, 4-Hydroxydiphenyl, 4-Phenylphenol, DK-CN, Daicarrier DK-CN, MK 1100, NSC 1858, P-PP, Paraxenol, Tetrosin P 300, p-Biphenylol, p-Hydroxybiphenyl, p-Hydroxydiphenyl, p-Phenylphenol, p-Xenol
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10O/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H
SMILES Oc1ccc(cc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 4-fenilfenol
Peso molecular (g/mol) 170.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0732