Learn More
4-Feniloxolan-2-ona, TRC
Código de producto. 30409300
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30409300 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30409300 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP32151850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenyloxolan-2-one
CAS 1008-73-7
Fórmula molecular C10H10O2
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O2/c11-10-6-9(7-12-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
SMILES C1C(COC1=O)C2=CC=CC=C2
Nombre IUPAC 4-feniloxolan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 162.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0681