Learn More
4-fenilmorfolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Phenylmorpholine |
| CAS | 92-53-5 |
| Fórmula molecular | C10 H13 N O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 4-Phenylmorpholine, Morpholinobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11/h1-5H,6-9H2 |
| SMILES | C1CN(CCO1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 4-fenilmorfolina |
| Peso molecular (g/mol) | 163.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.0997 |