Learn More
4-(fenilmetoxi)-bencenoacetaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Phenylmethoxy)-benzeneacetaldehyde |
| CAS | 40167-10-0 |
| Fórmula molecular | C15H14O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-(4-Benzyloxyphenyl)acetaldehyde, 4-Benzyloxyphenylacetaldehyde, 4-Phenylmethoxyphenylacetaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14O2/c16-11-10-13-6-8-15(9-7-13)17-12-14-4-2-1-3-5-14/h1-9,11H,10,12H2 |
| SMILES | O=CCc1ccc(OCc2ccccc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-fenilmetoxifenil)acetaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 226.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.0994 |