Learn More
4-Phenilimidazol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11381557 10 g 10 g
11371557 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11381557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02237.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 670-95-1 | C9H8N2 | 144.177 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 670-95-1
Fórmula molecular C9H8N2
Peso molecular (g/mol) 144.177
Número MDL MFCD00005197
Clave InChI XHLKOHSAWQPOFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phenylimidazole, 4-phenyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 4-phenyl, 4 5-phenylimidazole, imidazole, 4-phenyl, 4-phenyl imidazole, chembl14145, pim, 4-phenyl-1h-imidazol, 5-phenylimidazole
PubChem CID 69590
Nombre IUPAC 5-fenil-1H-imidazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CN=CN2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenylimidazole
Punto de fusión 143°C to 145°C
Cantidad 10 g
Beilstein 2969
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.18
Porcentaje de pureza ≥98%